Přeskočit na
471305
Butylamine
99.5%
Synonyma:
1-Aminobutane, n-Butylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 870,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 310,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-699-2
Beilstein/REAXYS Number:
605269
MDL number:
Assay:
99.5%
1 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Butylamine (n-Butylamine, BuA) is a primary aliphatic amine. Its pyrolysis mechanism has been investigated. BuA can be synthesized from butyronitrile via Co/SiO2 (silicon dioxide) assisted hydrogenation. A decrease in fluorescence intensity was observed on adding BuA to a solution of colloidal CdSe nanoparticles (NPs).
Application
Butylamine (n-Butylamine) may be used as a template to generate hierarchical monolithic zeolites. It may also be used as a dispersion medium for fluorinated graphene sheets (F-GSs) to generate butylamine modified F-GSs.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.0153990893W313009
Butylamine analytical standard
Supelco
90893
Butylamine
assay
99.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
−49 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
bp
78 °C (lit.)
bp
76-78 °C/1013 hPa
bp
78 °C (lit.)
bp
78 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?