O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-235-1
Beilstein/REAXYS Number:
3064095
MDL number:
Assay:
≥97.5% (AT)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97.5% (AT)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
InChI key
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
General description
Dabsyl chloride (4-dimethylaminoazobenzene-4′-sulfonyl chloride) is a chromophoric labeling reagent used in HPLC for derivatizing amino acids. It reacts freely with all amino acids in order to form dabsyl amino acids, which are photostable and can be seen on a thin-layer chromatographic plate.
Application
For the qualitative and quantitative identification of amino acids and for the determination of N-terminal amino acids. Used in the determination of primary and secondary amines by HPLC.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 62880-25G-F | 04061832642796 |
| 39068-5G | 04061831972887 |
| 39068-250MG | 04061831972856 |
| 39068-1G | 04061831972849 |