479314
Benzoin methyl ether
99%
Synonyma:
α-Methoxy-α-phenylacetophenone, 2-Methoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(13-10-6-3-7-11-13)14(16)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,15H,1H3
InChI key
BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.