172006
Benzoin ethyl ether
97%
Synonyma:
α-Ethoxy-α-phenylacetophenone, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
InChI key
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)