Merck
B8681
Benzoin
98%
Synonyma:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH(OH)COC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.24
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-331-3
Beilstein/REAXYS Number:
391839
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Benzoin is an industrially important chemical that is used as an intermediate in the synthesis of different chemical additives, dyestuff, pharmaceuticals and also as a photoinitiator.
Application
Benzoin may be used as a photoinitiator in the synthesis of biocompatible and degradable hydrogels based on 2-hydroxyethyl (meth)acrylates and gelatin via combined microwave-assisted and photo-polymerization technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)