Přeskočit na
429074
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone
98%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H3(=O)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-757-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
54-58 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
NCCTVAJNFXYWTM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone (TBQ, TBBQ, tBQ, BuBQ, BQ , tert-butyl-p-quinone) is a 1,4-benzoquinone derivative. It is a major metabolite of the food additive, butylated hydroxyanisole (BHA). TBQ is reported to be strongly cytotoxic in human monocytic leukemia U937 cells.[1] TBQ is an oxidation product of 2-tert-butylhydroquinone (TBHQ).[2] Studies confirm that TBQ induces apoptosis and cell proliferation inhibition in chronic myelogenous leukemia (CML) cells. Its binding interactions with lysozyme has been examined and found to be intermediate between BHA and TBHQ. It has been reported to be synthesized by the titanium superoxide catalyzed oxidation of 2-tert-butylphenol using aq. 30% H2O2. TBQ is one of the main neoformed compounds from TBHQ decomposition in PLA-TBHQ film (Poly lactic acid).
Application
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone may be used in the synthesis of azatrioxa[8]circulene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
112941232017343382
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
95%
mp
54-58 °C (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
chloro, ketone
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)