Přejít k obsahu
343382
2-Chloro-1,4-benzoquinone
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H3ClO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H3ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-1,4-benzoquinone is a quinone derivative. It is one of the intermediate formed during the degradation of 3,4-dichloroaniline in a dielectric barrier discharge plasma reactor. It is formed during lignin peroxidase catalyzed oxidation of 2-chloro-1,4-dimethoxybenzene. 2-Chloro-1,4-benzoquinone on dechlorination yields 1,2,4-trihydroxybenzene.
Application
2-Chloro-1,4-benzoquinone may be used in the preparation of chloro derivatives of prenylnaphthohydroquinone.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)