Přeskočit na
428566
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
97%
Synonyma:
DMBQ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 860,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 370,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-484-7
MDL number:
Assay:
97%
1 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble(lit.)
functional group
ether, ketone
SMILES string
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone (DBQ, 2,6-DMBQ, DMOBQ) is a 1,4-benzoquinone derivative. It is a wood allergen, has been reported to cause various skin and mucosal symptoms on exposure to wood dusts. It is formed as a product due to the activity of bacterial Azospirillum lipoferum laccase on phenolic compounds of the syringic type. DBQ is one of the components isolated from the rhizome of Gynura japonica with a potential to show anti-platelet aggregation activity in vitro. It is an anticancer agent, whose kinetics of cyclic redox transformation induced by ascorbate (AscH-) has been studied using the Clark electrode and ESR techniques. Its electrochemical reduction in acetonitrile has been studied.
Application
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone may be used in the synthesis of 2-aryl-3,5-dimethoxy-1,4-benzoquinone derivatives.
Known haustorial inducing factor.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B10358105650439579
1,4-Benzoquinone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1056504
1,4-Benzoquinone
description
97%
description
reagent grade, ≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98.0%
assay
97%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble(lit.)
solubility
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
123-125 °C
functional group
ether, ketone
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)