Merck
419648
2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-552-0
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
InChI key
ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone (DTBBQ) is an 2,5-disubstituted quinone. It is an antibacterial compound. It has been isolated from marine Streptomyces sp. VITVSK1. Pressure dependance on the intramolecular and intermolecular migration rates of Na+ and K+ in a 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone ion pair have been evaluated by using a high-pressure EPR technique.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)