Přeskočit na
112941
tert-Butylhydroquinone
97%
Synonyma:
2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, NSC 4972
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
915,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 330,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H3-1,4-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.22
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-752-2
Beilstein/REAXYS Number:
637923
MDL number:
915,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
autoignition temp.
855 °F
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butylhydroquinone (TBHQ) is a phenolic antioxidant. TBHQ is frequently used as a food preservative. In low concentrations it shows cytoprotective qualities while at higher concentrations it exhibits cytotoxic behavior.
Application
TBHQ was used to study the inactivation of barotolerant strains of Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Environment friendly electrode materials for supercapacitors were attained by decorating the surface of graphene nanosheets with TBHQ.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
07293PHR3512416665
description
97%
description
analytical standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
5.0-6.0 M in decane
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
mp
127-129 °C (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
autoignition temp.
855 °F
autoignition temp.
855 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylhydroquinone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. tert-Butylhydroquinone( Product 112941) 3. The working solution is planned to be diluted with PBS, is OK?
    1 answer
    1. This product is nearly insoluble in water, which means its solubility in phosphate-buffered saline (PBS) will also be limited. Therefore, diluting it with PBS may not achieve the desired concentration effectively.
      Helpful?
  3. tert-Butylhydroquinone( Product 112941) 1. Recommended dissolving liquid for this drug- DMSO is ok? 2. Recommended storage solution concentration after dissolution, normal storage time, storage temperature? For example -20°C
    1 answer
    1. This product is minimally soluble in water (~10 g/L). It is expected to be highly soluble in ethanol, ethyl acetate, and acetone (at least 100 grams per 100 grams of solvent). Solubility in DMSO is expected to be up to at least 60 grams/L. Please note that none of these values are tested internally and cannot be guaranteed.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Do you have solution stability information on tert-Butylhydroquinone, Product 112941?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not have solution stability information on this product. We have not performed this type of testing in our labs, and we have no information from the chemical literature.
      Helpful?
  6. What type of applications can tert-Butylhydroquinone, Product 112941, be used for?
    1 answer
    1. While we do not perform specific use-testing for this product, literature reports that this product has been used as a stabilizer against autopolymerization of organic peroxide monomers.
      Helpful?
  7. What is tert-Butylhydroquinone, Product 112941, soluble in?
    1 answer
    1. The tert-Butylhydroquinone is soluble in ethanol (600 g/L at 25°C) and acetone (1120 g/L at 25°C). It is not expected to be soluble in water.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.