Hlavní dokumenty
394513
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
About This Item
Lineární vzorec:
(CD2O)n
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)