Merck
176567
Acetaldehyde-d4
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
Tetradeuteroacetaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CD3CDO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
48.08
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1743039
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
14.05 psi ( 20 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
347 °F
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.3321 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1632-89-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)