Merck
366587
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate
Synonyma:
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cu(BF4)2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.16 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
composition
Cu(II), 19-22%
reaction suitability
core: copper
concentration
≤25.8% Cu (EDTA titration)
SMILES string
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate may be used as catalyst for chemoselective N-tert-butoxycarbonylation of amines with di-tert-butyl dicarbonate.The product is a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)