Hlavní dokumenty
384089
Sigma-Aldrich
Triphenyl(methanol-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
(C6H5)313COH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
mp
163-165 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/i19+1
InChI key
LZTRCELOJRDYMQ-QHPTYGIKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)