Přeskočit na
M29908
Methyl benzoate
99%
Synonyma:
Methyl benzenecarboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
801,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
3 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 310,00 Kč
3 232,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-259-7
Beilstein/REAXYS Number:
1072099
MDL number:
eCl@ss:
39024501
Assay:
99%
Form:
liquid
801,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.68 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester compound widely used in perfumery industries.[1] It is naturally occurring in guava, mango, and kiwifruit.
Application
Methyl benzoate (C6H5CO2CH3) can be utilized as a precursor for:
  • Selective synthesis of benzaldehyde using supported manganese oxide catalysts.;
  • Preparation of benzophenone derivatives by reacting with aryl compounds via Friedel-Crafts acylation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W268313183441.00223
Methyl benzoate analytical standard
Supelco
18344
Methyl benzoate
description
99%
description
natural, ≥98%, FCC, FG
description
analytical standard
description
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
solubility
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
solubility
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
solubility
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl benzoate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?