Hlavní dokumenty
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
About This Item
Lineární vzorec:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Název produktu
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
color
white
mp
245 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
InChI key
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)