Hlavní dokumenty
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Synonyma:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Lineární vzorec:
(C6H5)3COH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
160-163 °C (External MSDS)
solubility
insoluble 1.43 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChI key
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 9
1 of 9