378755
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Synonyma:
Triphenylphosphine dichloride
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
mp
85 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- tertiary benzanilide derivatives
- N-phosphodipeptides
- dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
- naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
- C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)