225541
Diisopropyl azodicarboxylate
98%
Synonyma:
DIAD, Diisopropyl azodiformate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
liquid
impurities
≤2% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
InChI key
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
General description
Application
- Chromenes resembling classical cannabinoids
- MK-3281 inhibitor of the hepatitis C virus NS5B polymerase
- Norbornene-based guanidine-rich polymers as mimcs of cell-penetrating peptides (CPP)
- Analogues of the Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing molecule N-(3-Oxododecanoyl)-l-homoserine lactone with immunosuppressive but non-LasR-inducing properties
- Acceptor-donor-acceptor organic dyes for dye-sensitized solar cells
- 1,3-dioxane-2-carboxylic acid derivatives as PPARα/γ dual agonists
- Hydrazinophosphonates and hydrazinobisphosphonates via Mitsunobu and Arbuzov-type multicomponent application of the Morrison-Brunn-Huisgen betaine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
222.8 °F
flash_point_c
106 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?