Přeskočit na
T84409
Triphenylphosphine
99%, ReagentPlus®
Triphenylphosphine
Synonyma:
Phosphorustriphenyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
763,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
995,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 210,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-036-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610776
763,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Triphenylphosphine, ReagentPlus®, 99%
vapor density
9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
feature
achiral
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
parameter
air stable
bp
377 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodium and triphenylphosphine catalyst system has been used for the hydroformylation of soybean, safflower and linseed oils and their methyl esters. Polymer supported triphenylphosphine has been reported to efficiently catalyze the γ-addition of pronucleophiles to alkynoate. Triphenylphosphine reacts with hydrated ruthenium trichloride in methanol to afford [RuCl2(PPh3)4], [RuCl2(PPh3)3] and [RuCl3(PPh3)2CH3OH]. It participates in the Heck reaction of 4-bromoanisole and ethyl acrylate in ionic liquids.
Application
Triphenylphosphine was used in the synthesis of mono-6-amino-deoxy-6-cyclodextrin. It was also employed as catalyst during the synthesis of C-aryl furanosides.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
93092808270800551
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥95.0% (GC)
description
for synthesis
description
for synthesis
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
377 °C (lit.)
bp
377 °C (lit.)
bp
377 °C/1013 hPa
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
77-84 °C, 79-81 °C (lit.)
mp
78.5-81.5 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenylphosphine
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system,Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 02139
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    High quality
    My reactions worked, high quality. Removing triphenylphosphine oxide was hard.
    Helpful?