A0884
L-Asparagine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Asparagine, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
- to identify and quantify free amino acids released upon oxidation of proteins and peptides by hydroxyl radicals
- to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster
- to study non-enzymatic gluconeogenesis
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.