376906
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Synonyma:
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
122-124 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI key
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.