O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH(OH)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-580-4
Beilstein/REAXYS Number:
2209791
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Phenyllactic acid can be used as a reactant to prepare:
- O
- -Acetyl-3-phenyllactic acid by reacting with acetic anhydride in the presence of pyridine.
- Ethyl 2-oxo-1-(phenylmethyl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl carbonate by one pot reaction with 2-ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline (EEDQ) and aniline.
- Phenylmethyl-1,3-dioxolane-2,4-dione by condensation reaction with trichloromethyl chloroformate (diphosgene) in the presence of activated charcoal.
Reagent involved in biological studies of:
- Enantioselectivity of lipase in transesterification
- Oxidation by glycolate oxidase and catalase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Phenyllactic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?