357588
Nickel
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.1 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Quantity
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.