Merck
267007
Nickel
foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ni
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
EC Number:
231-111-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
foil
composition
Ni
reaction suitability
core: nickel
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nickel foil has been used as a substrate for the growth of several nanomaterials. A superhydrophobic surface of nanowire structure was grown on a nickel foil by solution immersion method. Co2O4 nanorods may be grown on nickel foil by hydrothermal reaction. A study reports the growth of carbon nanofibers on nickel, as a catalyst by chemical vapor deposition (CVD). Nickel foils may also act as base for (Pb0.92La0.08)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) films.
Preparation Note
1.4 g = 25 × 25 mm, 5.6 g = 50 × 50 mm
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)