Merck
674583
Silver perchlorate
97%
Synonyma:
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
AgClO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-035-4
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Form:
solid
Solubility:
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
impurities
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
solubility
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)