Merck
268259
Nickel
≥99.9%, foil, thickness 0.125 mm
Synonyma:
Ni
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ni
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
EC Number:
231-111-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nickel, foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
foil
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Common applications of Nickel in synthetic chemistry:
  • High-quality graphene films can be synthesized on nickel foil by rapid thermal chemical vapor deposition.
  • Nickel foil can be used as a substrate to grow piezoelectric thin films of Pb(Zr,Ti)O3 (PZT).
  • Nickel oxide nanowires can be synthesized by calcining nickel foil after soaking in lithium hydroxide solution.
  • Manganese dioxide can be electrodeposited on a nickel foil for fabricating thin film ultracapacitors.
Preparation Note
150g ~13 x (100x100mm)
25g ~2 x (100x100mm)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)