328022
4-Methylhippuric acid
98%
Synonyma:
N-(4-Methylbenzoyl)glycine, p-Toluric acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
powder
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c