154210
(R)-(−)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Doporučené produkty
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
solid
optical activity
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
General description
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs.
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.