Přeskočit na
M2101
Mandelic acid
99%
Synonyma:
(RS)-Mandelic acid, (±)-Mandelic Acid, DL-Mandelic acid, Racemic mandelic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 410,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
2 542,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-007-6
MDL number:
Assay:
99%
2 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
119-121 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Racemic mandelic acid in the form of mandelates is generally used as a pharmaceutical component due to its analgesic, antirheumatic, and spasmolytic effects. It undergoes resolution to form (+)- and (-)-enantiomers that are widely used as chiral resolving agents in enantioseparation of various other racemates via salt formation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR3199416051375058
Mandelic Acid pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3199
Mandelic Acid
Mandelic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375058
Mandelic acid
description
99%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99%
assay
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
119-121 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mandelic acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?