Přeskočit na
78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyma:
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 080,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-278-7
Beilstein/REAXYS Number:
606718
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystals
2 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
bp
84 °C/0.1 mmHg
mp
62-65 °C (lit.), 63-67 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
carboxylic acid, ketone, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B130551700029226
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
chloroform: 10%, clear, colorless
solubility
water: insoluble
mp
62-65 °C (lit.), 63-67 °C
mp
62-65 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 47-49 °C (lit.)
mp
-
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
-
bp
84 °C/0.1 mmHg
bp
-
bp
208 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylglyoxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)