Merck
M2209
(R)-(−)-Mandelic acid
98%
Synonyma:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-276-6
Beilstein/REAXYS Number:
2691094
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]25/D −151°, c = 1 in ethanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(−)-Mandelic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>374.0 °F
flash_point_c
> 190 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)