305715
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonyma:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
~3 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −50.7°, neat
optical purity
ee: 97% (GLC)
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Inchi Key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Application
- Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.
- α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.
- Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
88.3 °F
flash_point_c
31.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.