Přeskočit na
P45702
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Synonyma:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
915,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
232-077-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1903790
Assay:
98%
915,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~3 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
optical activity
[α]22/D −42°, neat
optical purity
ee: ≥81% (GLC)
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
305715402753112089
description
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
description
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
description
≥99%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
155-156 °C (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C
density
0.855 g/mL at 25 °C
density
0.866 g/mL at 25 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Pinene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.3 °F
flash_point_c
31.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)