Merck
C1144
Chlorazol Black
Powder
Synonyma:
4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Chlorazole Black E, Direct Black 38
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H25N9Na2O7S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
781.73
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
217-710-3
MDL number:
Colour Index Number:
30235
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chlorazol Black,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥45% (based on Nitrogen)
color
dark brown to black
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)\N=N\c4c(N)c5c(O)c(\N=N\c6ccccc6)c(cc5cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(N)c1
InChI
1S/C34H27N9O7S2.2Na/c35-22-10-15-27(26(36)18-22)41-38-24-11-6-19(7-12-24)20-8-13-25(14-9-20)40-42-32-28(51(45,46)47)16-21-17-29(52(48,49)50)33(34(44)30(21)31(32)37)43-39-23-4-2-1-3-5-23;;/h1-18,44H,35-37H2,(H,45,46,47)(H,48,49,50);;/q;2*+1/p-2/b41-38+,42-40+,43-39+;;
InChI key
XRPLBRIHZGVJIC-UVHCWRHYSA-L
General description
Chlorazol Black has strong affinity for cellulose and chitin. In plant tissues, it helps to differentiate between cellulose and lignin. It also helps in distinguishing fungal bodies from artefacts due to chitin staining. It is also used as an auxiliary stain for chromosomes.
Application
Chlorazol Black has been used to monitor the infection of mycorrhizal Allium porrum in plant roots. It has also been used for the staining of copepods.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1937-37-7
CAS No.
1937-37-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Jianyong An et al.
The New phytologist, 224(1), 396-408 (2019-05-31)
Plants form a mutualistic symbiosis with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, which facilitates the acquisition of scarce minerals from the soil. In return, the host plants provide sugars and lipids to its fungal partner. However, the mechanism by which the AM
Mutagenic activation of the benzidine-based dye direct black 38 by human intestinal microflora.
C E Cerniglia et al.
Mutation research, 175(1), 11-16 (1986-09-01)
R P Bos et al.
Toxicology, 40(2), 207-213 (1986-08-01)
The role of the rat intestinal flora in the azo reduction of some benzidine-based dyes was studied in vitro and in vivo. The formation of benzidine was measured after anaerobic incubation of direct black 38, direct blue 6 and direct
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1144-5G04061835347216
C1144-25G04061833461280