Hlavní dokumenty
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Synonyma:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI key
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)