Přeskočit na
D8885
Diethanolamine
reagent grade, ≥98.0%, solid or viscous liquid
Synonyma:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
989,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HN(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-868-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
Assay:
≥98.0%
Form:
solid or viscous liquid
989,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diethanolamine, reagent grade, ≥98.0%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥98.0%
form
solid or viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
color
clear
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethanolamine (DEA) is an amino alcohol commonly used in the preparation of soaps and surfactants, agricultural chemicals and in textile processing.[1] It is used as an absorbent for capturing CO2. Its toxic and carcinogenic effect has been studied.[1]
Application
Diethanolamine has been used:
  • As a solvent and stabilizer to synthesize zinc oxide (ZnO): indium (In) thin film, which was employed as photoanode in dye synthesized solar cell (DSSC).
  • To prepare diethanolamine substrate buffer.[2]
  • To prepare a pH10 buffer solution along with MgCl2 for the incubation of cell lysates extracted from astrocyte cultures.[3]
It may be used in the following processes:
  • Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
  • As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
  • Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
398179315901.16205
assay
≥98.0%
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
form
solid or viscous liquid
form
solid or liquid
form
liquid, viscous liquid
form
solid
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mp
28 °C
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?