Přeskočit na
90279
Triethanolamine
≥99.0% (GC)
Triethanolamine
Synonyma:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
714,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 400,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 410,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(HOCH2CH2)3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.19
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-049-8
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
714,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.1% ethanolamine (GC), ≤0.2% water, ≤0.3% diethanolamine (GC)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamine. It includes the properties of both amines and alcohols. Addition of TEA to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Application
Triethanolamine (TEA) has been used:
  • as a component of the acetylation working solution
  • in the preparation of polyethylene glycol (PEG) hydrogels
  • as a constituent of CO2/O2 specificity (SC/O) assay buffer
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
33729T5830090278
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
form
liquid, viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
mp
17.9-21 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of 90279?
    1 answer
    1. The chemical Triethanolamine 90279, the molarity of this chemical is 7.4-7.5M, based on the purity of 99%-100%, respectively.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 4
    4 out of 5 stars.
    Triethanolamine
    Good product and in the R&D lab for evaluation and testing
    Helpful?