pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H18N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-586-0
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
mp
133.5-136 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
InChI key
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?