Merck
87600
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
technical
Synonyma:
2,2′,2″,2″′-(Ethylenedinitrilo)tetraethanol, THEED
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.31
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-396-0
Beilstein/REAXYS Number:
1767829
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501
bp
~280 °C
density
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C10H24N2O4/c13-7-3-11(4-8-14)1-2-12(5-9-15)6-10-16/h13-16H,1-10H2
InChI key
BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, is primarily used as a chelating agent and as a building block in the synthesis of various chemical compounds. It is also useful in metal extraction and catalysis because of its ability to form stable complexes with metal ions.
Application
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine can be used as a chelating agent to prepare a palladium-based complex, which is used as a catalyst for the Suzuki/Miyaura reaction.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)