225274
4,4′-Dimethylbenzophenone
99%
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
bp
200 °C/17 mmHg (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c