pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 230,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 580,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4C(O)C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-506-6
Beilstein/REAXYS Number:
389292
MDL number:
Form:
powder
2 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
powder
mp
121-124 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
InChI key
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| mp 121-124 °C (lit.) | mp 103-107 °C (lit.) | mp 107-111 °C | mp 96-98 °C (lit.) |
| form powder | form crystals | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?