222518
3-Nitrobenzyl bromide
98%
Synonyma:
α-Bromo-m-nitrotoluene
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
mp
58-59 °C (lit.)
functional group
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?