Přejít k obsahu
236314
p-Toluidine
99.6%
Synonyma:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-403-1
Beilstein/REAXYS Number:
471281
MDL number:
Assay:
99.6%
Bp:
200 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.26 mmHg ( 25 °C), 0.66 mmHg ( 38 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.26 mmHg ( 25 °C), 0.66 mmHg ( 38 °C)
assay
99.6%
form
crystalline
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
solubility
water: soluble 135 part(lit.), acetone: freely soluble(lit.), alcohol: freely soluble(lit.), carbon disulfide: freely soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), methanol: freely soluble(lit.), oil: freely soluble(lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Toluidine undergoes oxidative coupling reaction with catecholamine to form an orange water-soluble dye during flow injection-spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
Application
p-Toluidine has been used in preparation of:
  • aromatic azo compounds
  • bidentate Schiff base ligands via condensation with salicylaldehyde
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluidine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
188.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
87 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)