Merck
107794
2-Nitrobenzyl bromide
98%
Synonyma:
α-Bromo-2-nitrotoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4CH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-558-9
Beilstein/REAXYS Number:
638991
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
44-46 °C (lit.)
functional group
bromo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzyl bromide was used for caging unprotected cysteine-containing or thiophosphorylated peptides in aqueous solution. It can be used in the synthesis of (R)- and (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one.
Biochem/physiol Actions
2-Nitrobenzyl bromide reacts with L-cysteine to form S-2-nitrobenzyl-cysteine which was used for modification of ultra-low-gelling-temperature (ULGT) agarose.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)