Hlavní dokumenty
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-Decalone
98%
Synonyma:
trans-Decahydro-1-naphthalenone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChI key
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Application
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)