Merck
O652
Octadecane
99%
Synonyma:
C18-n-Alkane, n-Octadecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)16CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-790-3
Beilstein/REAXYS Number:
1740138
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid or liquid (Conforms to requirements)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
8.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 119 °C)
assay
99%
form
solid or liquid (Conforms to requirements)
autoignition temp.
455 °F
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
n-Octadecane is generally used in developing microencapsulated phase-change materials.
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • N-octadecylsulfonyl)-alanine sodium salt
  • 1-octadecanesulfonyl chloride
  • 2-octadecanone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octadecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
330.8 °F - closed cup
flash_point_c
166 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)