M38583
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Synonyma:
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
optical activity
[α]24/D +13.5°, neat
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
application
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)