Merck
O806
1-Octadecene
technical grade, 90%
Synonyma:
ODE
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)15CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-012-9
Beilstein/REAXYS Number:
1761067
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
0.71 (vs air)
assay
90%
autoignition temp.
482 °F
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.), 179 °C/15 mmHg (lit.), 314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Octadecene is a long-chain hydrocarbon used in the synthesis of nanoparticles as a capping and reducing agent.
Application
1-Octadecene has been commonly used as a non-coordinating solvent for growing nanoparticles and quantum dots due to its high boiling point. The 1-octadecene monolayer is a promising passivating coating in nanoelectronics due to its stability and chemical protection against oxidation, effects of acids and bases without altering the properties.
Other Notes
Contains 2-octyl-1-decene, n-octadecane, 2-butyl-1-tetradecene, 2-hexyl-1-dodecene
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecene
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
300.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
149.00 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)