151807
Acetonitrile-d3
≥99.8 atom % D
Synonyma:
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥99.8 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0200% water
water
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Související kategorie
General description
Application
Recommended products
accessory
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.00 °C - closed cup
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Související obsah
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spektroskopie objasňuje strukturu a čistotu molekul prostřednictvím jaderných spinových stavů v silném magnetickém poli.